missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

l-Asarinin, TRC

Artikelnummer. 30134847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134847 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134847 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA78016025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 133-04-0
Summenformel C20 H18 O6
Molekulargewicht (g/mol) 354.35
Synonym Sesamin, (-)-Asarinin, Xanthoxyln S, (1R-(1α,3aα,4β,6aα))-5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo(3,4-c)furan-1,4-diyl)bis-1,3-Benzodioxole
IUPAC-Name 5-[(3S,3aS,6R,6aS)-3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrofuro[3,4-c]Furan-6-yl]-1,3-Benzodioxol
SMILES C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@@H]4[C@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Asarinin
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m1/s1
Formelmasse 354.1103
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.