Learn More
L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421605 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11421605 2.5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11421605 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210074396
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Notwendig für die Proteinproduktion, hilft dem Körper, Ammoniak auszuscheiden und regt die Insulinausschüttung an. L-Arginin, Hydrochlorid, MP Biomedicals ist eine Aminosäure und ein Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, die in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird.
L-Arginin ist für die Proteinproduktion notwendig. Es hilft auch dabei, Ammoniak (ein Abfallprodukt) aus dem Körper auszuscheiden. Es stimuliert die Freisetzung von Insulin über einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus. Darüber hinaus wird L-Arginin zur Herstellung von Stickstoffmonoxid verwendet (einer Verbindung, die die Blutgefäße entspannt).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine Monohydrochloride
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H15ClN4O2
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml); leicht löslich in heißem Alkohol; unlöslich in Äther.
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
Menge 2.5 kg
PubChem CID 66250
Formelmasse 210.67
Reinheit (%) 99.6%
Güte Research
Physikalische Form Kristallpulver