Learn More
L-Arginin-Hydrochlorid, 98.5 bis 101.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082813 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15875088
Marke: Thermo Scientific J11500.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1119-34-2 | C6H15ClN4O2 | 210.662 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H15ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
MDL-Nummer MFCD00064550
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-Name (2 S)-2-Amino-5-(Diaminomethylidenamino)Pentansäure;Hydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine hydrochloride
Schmelzpunkt 216°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NH2C(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH.HCl
Beilstein 3631658
Dichte 1.42
Menge 500 g
Formelmasse 210.66
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Relative Dichte 1.42
Physikalische Form Kristallpulver