Learn More
L-Arginin, Freie Base, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10421725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421725 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10041693 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10368364 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10421725 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2505500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Arginin ist eine essentielle Aminosäure, die in biochemischen Forschungsanwendungen verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine, Free Base
Schmelzpunkt 223°C
pH 11.4
Farbe Weiß
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Conforms to reference
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Verpackung Poly-Flasche
Spezifische Drehung +26.3 to +27.7° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Menge 500 g
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.