Learn More
L-Arginin, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10122090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10122090 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10122090 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/8300/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 223°C
CAS 74-79-3
pH 10.5 to 12
Farbe Weiß
Summenformel C6H14N4O2
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer 2635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
Menge 25 g
Formelmasse 174.2g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.