Learn More
L-Arginin, 99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginin-freie Base |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 99 % |
| IUPAC-Name | 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 174.2 |
| Physikalische Form | Pulver |