Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin, ≥98 %
Artikelnummer. p-3345385
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11498850
Marke: Thermo Scientific Chemicals A15738.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
L-Arginin wird für Herz- und Blutgefäßerkrankungen verwendet, die Herzinsuffizienz (CHF), Brustschmerzen, Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit umfassen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da es antiatherogen, antiischämisch, antithrombotisch und antithrombotisch wirkt. Es wirkt als Wachstumsstimulans und ist an der Behandlung von erektiler Dysfunktion bei Männern beteiligt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Zahnpasta, der eine wirksame Linderung bei empfindlichen Zähnen bewirkt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol. Unlöslich in Ethylether
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine
Schmelzpunkt 226 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Beilstein 1725413
Merck Index 14,780
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
IUPAC-Name 2-Amino-5-[(diaminomethyliden)amino]Pentansäure
Menge 25 g
Formelmasse 174.2
Optische Drehung +26° (c=1.6 in 6N HCl)
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Arginine