Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(-)-Arabitol, 98 %
Artikelnummer. 11454444
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454444 100 g 100 Gramm
11434444 5 g 5 Gramm
11444444 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454444 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13103.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7643-75-6 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Arabitol, ein seltener Zuckeralkohol, wird als Lebensmittelzusatzstoff untersucht, der Fettablagerungen im Darm reduziert. L-Arabitol wird als Induktor der Xylanase-Expression in Hypocrea jecorina (Trichoderma reesei) verwendet. L-Arabitol wird zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von L-Arabitol-Dehydrogenase(s) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7643-75-6
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064290
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arabitol, l-arabinitol, l-arabinol, l-lyxitol, l---arabitol, arabinitol, l---arabinitol, arabinitol, l, 2s,4s-pentane-1,2,3,4,5-pentol, l--arabitol
PubChem CID 439255
ChEBI CHEBI:18403
IUPAC-Name pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Arabitol
Schmelzpunkt 98°C to 103°C
Menge 100 g
Beilstein 1720521
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,762
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml).
Optische Drehung −11° (c=5 in 8% Borax Solution)
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%