Learn More
L-Arabinose, TRC
Artikelnummer. 30345670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345670 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7641805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C5 H10 O5
Menge 5 g
Synonym L-Arabinopyranose, L-Arabinose
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (3R,4S,5S)-Oxan-2,3,4,5-tetrol
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.0528
Reinheit (%) >95