Learn More
L-(+)-Arabinose-Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407800 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11407800 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11407800 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210070625
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Dichte 1,585 g/ml (20 °C)
Summenformel C5H10O5
Menge 25 g
Synonym l-+-arabinose, dl-arabinose, 2r,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-arabinose, arabinose, l, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
Formelmasse 150.1
Physikalische Form Kristallin