Learn More
L(+)-Arabinose, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L(+)-Arabinose |
| Schmelzpunkt | 155.0°C to 160.0°C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 31,32 |
| Merck Index | 10,783 |
| Spezifischer Drehzustand | +103.00 (20.00°C c=5,H2O,24H) |
| Mehr anzeigen |