Learn More
L-(+)-Arabinose, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427800 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427800 500 g 500 Gramm
11417800 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427800 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210070690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    619.00 CHF
    589.26 CHF / 500 Gramm
    Sparen 29.74 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5328-37-0 | Formula: C5H10O5 | Weight: 150.13 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 5328-37-0
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-VAYJURFESA-N
Synonym Aldehyd-l-Arabinose, Arabinose, l., Pektinose, Pektinzucker, Aldehyd-l-Arabino-Pentose, unii-b40roo395z, pectinose, pectin sugar, aldehydo-l-arabino-pentose, arabinose,l
PubChem CID 5460291
ChEBI CHEBI:6182
IUPAC-Name (2R,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
SMILES C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Arabinose
Farbe Weiß
Dichte 1,585 g/ml bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich ≥ 98%
Menge 500 g
Formelmasse 150.1
Physikalische Form Pulver