Learn More
L-Arabinitol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Arabitol |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| Formelmasse | 152.0685 |