Learn More
L-Arabinitol, Mikromol™
Beschreibung
L-Arabinitol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Arabitol |
| CAS | 7643-75-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-(-)-Arabitol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H12 O5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | L-Arabinitol, (-)-Arabitol, L-(-)-Arabitol, L-Arabitol, L-Lyxitol, L-arabino-Pentitol, NSC 83253, Xylitol Imp. A (EP), Xylitol Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)C(O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC-Name | pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Mehr anzeigen |