Learn More
L(+)-Amethopterinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777196
38.60 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche im Kunststoffbehälter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
133073-73-1
C20H22N8O5
454.45
MFCD00150847
FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
45157423
(2S)-2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid
CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
133073-73-1
C20H22N8O5
454.45
MFCD00150847
FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
45157423
(2S)-2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid
CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
L(+)-Amethopterinhydrat (CAS Nr. 133073-73-1) ist ein wirksamer Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und kann eine Tumoren entgegenwirkende Aktivität aufweisen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• L(+)-Amethopterinhydrat ist ein wirksamer Inhibitor von Dihydrofolatreduktase
•und hat tumorizide Wirkung.
Anwendungen
• L(+)-Amethopterinhydrat ist ein Inhibitor von DihydrofolatReduktase
•und kann in Antitumorstudien eingesetzt werden.
•Es ist ein Mittel zur Unterbrechung des Zellzyklus, das die Synthese von DNA, RNA und Proteinen hemmen kann.
• Darüber hinaus kann es auch das Ausschütten pro-entzündlicher Zytokinen hemmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L(+)-Amethopterin hydrate
Schmelzpunkt 195°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche im Kunststoffbehälter
Menge 25 mg
Merck Index 14, 5985
Spezifische Drehung + 21.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Formelmasse 454.44
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.