Learn More
L(-)-alpha-Methylbenzylamin, 99+ %, (99 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11945241 500 g Glasflasche 500 Gramm
10041760 25 g Glasflasche 25 Gramm
10573891 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11945241 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 151835000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-α-Methylbenzylamine
Schmelzpunkt -10.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 187.0°C to 189.0°C
Flammpunkt 71°C
Enantiomerenüberschuss > 98.5%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5250 to 1.5270
Menge 500 g
Beilstein 12,1093
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257; 17,276
Merck Index 14,6026
Relative Dichte 0.94
Spezifische Drehung (20°C, 589nm) < -39° (neat)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-a-Methylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.