Learn More
L-Allo-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30323429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323429 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323429 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA54820025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Allo-isoleucine
CAS 1509-34-8
Summenformel C6 H13 N O2
Menge 25 mg
Synonym L-Alloisoleucine, Alloisoleucine (6CI), Alloisoleucine, L- (8CI), (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (3R)-LS-Isoleucine, Allo-L-Isoleucine, L(+)-Alloisoleucine, L-Isoleucine, allo-, L-Isoleucine, threo-, L-Norvaline, 3-methyl-, threo-, L-allo-Isoleucine, NSC 206282, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, [S-(R*,S*)]-, [S-(R*,S*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, allo-Isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
SMILES CC[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Formelmasse 131.0946