Learn More
L-Alanyl-L-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30136968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136968 5 g 5 Gramm
30133657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5113705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39537-23-0
Summenformel C8 H15 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 217.22
Synonym L-Alanyl-L-Glutamine, L-Glutamine, L-alanyl-, Glutamine, N2-L-alanyl- (7CI), L-Glutamine, N2-L-alanyl-, L-Alanyl-L-glutamine, Alanyl-glutamine, Dipeptamin, Dipeptiven, GlutaMAX, Glutamax I, L-Ala-L-Gln, Sustamine
IUPAC-Name (2S)-5-Amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanyl-L-Glutamine
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Alanyl-L-Glutamine
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 5 g
Formelmasse 217.1063