Learn More
Alfa Aesar™ L-Alanyl-L-Glutamin, 99 %
Marke:  Alfa Aesar™ J66996.22
Additional Details : CAS : 39537-23-0 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15438589
  • 459.27 CHF / 100 Gramm
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39537-23-0
217.225
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
123935
(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansäure
C8H15N3O4
MFCD00133046
l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
CHEBI:73788
CC(C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O)N
Spezifikation
L-Alanyl-L-glutamine
C8H15N3O4
l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
(2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansäure
123935
217.22
99%
Weiß
100g
39537-23-0
MFCD00133046
Soluble in water.
CC(C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O)N
217.225
CHEBI:73788
Pulver
615°C
222°C
>110°C (230°F)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation