Learn More
L-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30134594
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134594 250 g 250 Gramm
30133790 100 g 100 Gramm
17968144 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134594 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA481500250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, L-α-Alanine, L-α-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, α-Alanine, α-Aminopropionic acid
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Menge 250 g
Formelmasse 89.0477
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur