Learn More
L-Alanin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432970 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11432970 500 g
11422970 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432970 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02100287.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spielt eine Schlüsselrolle im Glukose-Alanin-Zyklus zwischen Muskelgewebe und Leber. L-Alanin, MP Biomedicals ist eine nicht-essentielle Aminosäure. In Aminosäure-abbauenden Geweben wie Muskeln werden Aminogruppen durch Transaminierungsreaktionen als Glutamat gespeichert.
Die Aminogruppe des Glutamats wird mittels Alanin-Aminotransferase auf Pyruvat übertragen, wodurch Alanin und Pyruvat entstehen.α -Ketoglutarat. Das Alanin gelangt ins Blut und wird zur Leber transportiert. Diese Reaktion wird in der Leber umgekehrt, wo Pyruvat in der Gluconeogenese zur Bildung von Glucose verwendet werden kann, die über den Blutkreislauf in andere Gewebe zurückgeführt werden kann. Erhöhte Alaninwerte korrelieren mit höherem Blutdruck, höherer Energieaufnahme, höheren Cholesterinwerten und einem höheren Body-Mass-Index.
Alanin wurde als Aminosäuredonator in einer Studie zur Umwandlung von Ketomethiobutyrat in Methionin in verschiedenen Bacillus-Arten verwendet. Es wurde gezeigt, dass L-Alanin die Keimungsrate von Bacillus subtilis-Sporen erhöht.
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Löslichkeitsinformationen Gut löslich in Wasser; nur sparsam in Alkohol; unlöslich in Äther.
Menge 500 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥ 99 %
Physikalische Form Kristallpulver