Learn More
L-Alaninmethylester Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080597
24.34 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2491-20-5
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00063663
IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
2733257
Methyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2491-20-5
C4H10ClNO2
139.58
MFCD00063663
IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
2733257
Methyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
L-Alanine methyl ester hydrochloride is used to make in-vivo measurement of glucose and alanine metabolism in studies of patients with diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Alanin-Methylester-Hydrochlorid wird in Studien von Diabetespatienten zur In-vivo-Messung des Glucose- und Alanin-Stoffwechsels verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch unter Schutzgas lagern. Vor starken Oxidationsmitteln schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 106°C to 110°C
Beilstein 3594033
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (100mg/ml).
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 99%
Menge 5 g
Optische Drehung +6.5° (c=10 in methanol)
Empfindlichkeit Hygroscopic