Learn More
L-Alaninisopropylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15439008
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
39825-33-7
C6H13NO2
131.18
MFCD08059709,MFCD08059709,MFCD12796134
QDQVXVRZVCTVHE-UHFFFAOYNA-N
s-isopropyl 2-aminopropanoate, h-ala-oipr, l-alanine, 1-methylethyl ester, isopropyl 2s-2-aminopropanoate, alanine isopropyl ester, alanine, isopropyl ester, l-alanine isopropyl ester, propan-2-yl 2s-2-aminopropanoate
13089460
Propan-2-yl (2S)-2-aminopropanoat
CC(C)OC(=O)C(C)N
39825-33-7
C6H13NO2
131.18
MFCD08059709,MFCD08059709,MFCD12796134
QDQVXVRZVCTVHE-UHFFFAOYNA-N
s-isopropyl 2-aminopropanoate, h-ala-oipr, l-alanine, 1-methylethyl ester, isopropyl 2s-2-aminopropanoate, alanine isopropyl ester, alanine, isopropyl ester, l-alanine isopropyl ester, propan-2-yl 2s-2-aminopropanoate
13089460
Propan-2-yl (2S)-2-aminopropanoat
CC(C)OC(=O)C(C)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
L-Alanin-Isopropylester-Hydrochlorid ist ein Reagenz, das zur Synthese von Anti- Hepatitis-C-Virusprodrogen auf der Basis von Imidazotriazin- und Pyrrolotriazin-Molekülen verwendet wird. Darüber hinaus reagiert es mit (1R:2R)-2-Hydroxy-πnanone-3 zur Vorbereitung von Isopropyl (1R,2R,5R)-2′-[(2-Hydroxypinan-3-ylene)amino]Propanoat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Alanine isopropyl ester hydrochloride
Formelmasse 167.63
Reinheit (%) 95%
Menge 1 g