Learn More
L-Alanin-Ethylester-Hydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493624 25 g -
11483624 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493624 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11271.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1115-59-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-59-9
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00063662
InChI-Schlüssel JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-ala-oet.hcl, s-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, ethyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-oet hcl, h-ala-oet hydrochloride, ethyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, alanine ethyl ester hydrochloride, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2724356
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Beilstein 3594395
Menge 25 g
Formelmasse 153.61
Optische Drehung +2.9° (c=2.5 in water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%