Learn More
L-Alanin, 99+ %, rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10714941 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10714941 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10714941 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/1162/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 314°C
CAS 56-41-7
pH 5.5 to 7.0
Farbe Weiß
Summenformel C3H7NO2
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Menge 100 g
Formelmasse 89.09g/mol
Physikalische Form Fest