Learn More
L-Alanin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452970 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11452970 5 kg
11412970 25 g
11442970 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452970 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210028705
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine nicht essentielle Aminosäure, die eine Schlüsselrolle im Glukose-Alanin-Zyklus zwischen Muskelgewebe und Leber spielt. In Aminosäure-abbauenden Geweben wie Muskeln werden Aminogruppen durch Transaminierungsreaktionen als Glutamat gespeichert.
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.99
Dichte 1.40g/mL
Menge 5 kg
Formelmasse 89.1
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Forschung
Physikalische Form Pulver