Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
| Dichte | 1.40g/mL |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 89.1 |
| Physikalische Form | Pulver |