Learn More
Melford L-Alanin
Artikelnummer. 30017969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017969 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30017969 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20060100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Alanin ist ein entscheidender Baustein für die Proteinsynthese.
L-Alanin ist ein entscheidender Baustein für die Proteinsynthese. Es wird während der Translation in Polypeptidketten eingebaut und trägt so zur Struktur und Funktion von Proteinen in verschiedenen biologischen Prozessen bei. L-Alanin dient als Vorstufe für die Biosynthese anderer wichtiger Moleküle, darunter Nukleotide und bestimmte Coenzyme.
L-Alanin wird in Laboren in Zellkulturmedien zur Kultivierung von Zellen verwendet. Seine Anwesenheit trägt zu den gesamten Stoffwechselwegen innerhalb der Zellen bei und ist für die Unterstützung des Wachstums und der Lebensfähigkeit von Zellen in künstlichen Umgebungen unerlässlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Menge 100 g