Learn More
L-β -3,4-Dihydroxyphenylalanin, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11487920 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11487920 25 g
11497920 100 g
11407930 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487920 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210157825
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 59-92-7
Summenformel C9H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.19
MDL-Nummer MFCD00002598
InChI-Schlüssel WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Synonym levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-β-3, 4-Dihydroxyphenylalanine
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 25 g
Formelmasse 197.19
Physikalische Form Crystalline
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE,25G
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L -BETA-3,4-DIHYDROXYPHEN L- ALANINE