Learn More
L-2-Aminoadipsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368825 5 g 5 Gramm
11358825 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13924.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1118-90-7 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
L-2-Aminoadipic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-2-Aminoadipinsäure ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt für die organische Synthese und für Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in 1 N HCl (50 mg/ml) und Wasser (schwach).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1118-90-7
Summenformel C6H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00002636
InChI-Schlüssel OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-2-aminoadipic acid, s-2-aminohexanedioic acid, 2s-2-aminohexanedioic acid, l-alpha-aminoadipic acid, l-alpha-aminoadipate, l-2-amino adipic acid, l-homoglutamic acid, aminoadipate, l-2-aminoadipate, homoglutamic acid
PubChem CID 92136
ChEBI CHEBI:37023
IUPAC-Name (2S)-2-Aminohexandisäure
SMILES N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-2-Aminoadipic acid
Schmelzpunkt ∽206°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1724348
Löslichkeitsinformationen Soluble in 1N HCl (50mg/ml) and water (slightly).
Optische Drehung +25° (c=2 in 5N HCl)
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 98%