Learn More
KU 55933, TRC
Artikelnummer. 30389512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389512 5 mg -
30389511 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK6604385MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 587871-26-9
Summenformel C21H17NO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 395.49
Synonym KU 55933, ATM Kinase Inhibitor, 2-Thianthren-1-yl-6-(morpholin-4-yl)-4H-pyran-4-one
SMILES O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-pyran-4-one
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2