Learn More
KU-55933, MedChemExpress
Beschreibung
KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | KU-55933 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 587871-26-9 |
| Farbe | Earth Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H17NO3S2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5 |
| Mehr anzeigen |