Learn More
Ansell KSR™ Vinylbeschichtete Handschuhe
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
9
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Überziehbare Bündchen für leichtes An- und Ausziehen
- Ideal für langen Tragezeiten bei Anwendungen mit leichter Beanspruchung
- Verbesserter Griff für die Handhabung kleiner, komplexer Objekte
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
| Coating Material | PVC |
| Farbe | Gelbbraun |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Yes |
| Material | Baumwolle |
| Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |