Learn More
KSHV ORF62 Antibody (5B7B6), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
240.00 CHF - 588.00 CHF
Spezifikation
Antigen KSHV ORF62
Klon 5B7B6
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18670776
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37684-0.025ml
0.025 mL
240.00 CHF
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18196618
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-37684
0.1 mL
588.00 CHF
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
KSHV ORF62 Monoclonal specifically detects KSHV ORF62 in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
KSHV ORF62
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Monoclonal
Ascites
RUO
Ascites with 0.03% Sodium Azide
4961461
IgM
Unpurified
5B7B6
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Virus
Kaposi's Sarcoma Virus, Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus
Purified recombinant fragment of human KSHV ORF62 expressed in E. Coli.
Primary
KSHV