Learn More
Klever Schneider der KS Serie
Beschreibung
- Möchten Sie ein sicheres Schneidwerkzeug, das besonders einfach zu zerlegen ist, da es nur aus zwei Teilen (plus Klinge) besteht? Suchen Sie ein Sicherheitsmesser, das besonders leicht zu reinigen ist? Dann ist das Klever KS101SS-W Sicherheitsmesser das Messer für Sie.
- Es schneidet Wellpappe mit einer bis zu 1,5-fachen Wandstärke, aber auch fast jedes andere Material.
- Lässt sich im Autoklav reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Produkttyp | Schneider |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Silber |