Learn More
Fisherbrand™ Sciences-Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
A clear bottom microplate with opaque sides (available in black or white) assembled using a proprietary ultra-sonic welding technique in a clean room environment.
- Opaque walls to prevent well-towell crosstalk
- Clear plate bottom permits direct microscopic viewing
- Thickness of bottom 0.75mm
- For use with top or bottom reading instruments
- Standard ANSI/SLAS format
- Well volume of 350μL
- Constructed from ultra pure grade polystyrene
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Instruments that read from the bottom, or the top and bottom of the plate |
| Material | Polystyrene |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Oberflächenbehandlung | Non-treated |
| Wellform | Round |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.