Learn More
KRT34 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen KRT34
Konzentration 0.54 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20449-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20449-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. As a type I hair keratin, it is an acidic protein which heterodimerizes with type II keratins to form hair and nails. The type I hair keratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21 and have the same direction of transcription.
Spezifikation
Spezifikation
KRT34
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
O76011, Q9D646
16672, 3885
KRT34 Fusion Protein Ag14295
Primary
-20°C
KRT34
0.54 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Ha 4, HA4, Hair keratin, type I Ha4, hHa4, HKA4, K34, keratin 34, Keratin, type I cuticular Ha4, KRT34, KRTHA4
KRT34
IgG
Antigen Affinity Chromatography