Learn More
Abnova™ KRT18 Recombinant Protein (P01)
Marke:  Abnova™ H00003875-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16127241
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
72.82
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25μg
-80°C
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Human KRT18 Full-length ORF Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
Wheat Germ (in vitro)
Human
Solution