Learn More
DWK Life Sciences FILTERHALTER GLAS/EDELST 1L Trichter 1000 ml aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11818472
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11818472 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11818472 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538050090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.60 CHF
    960.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 60.48 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Proben großer Volumina oder Proben mit hoher Partikelbelastung, die dazu neigen, einen Filter mit einem Durchmesser von 47 mm zu verstopfen
Diese Baugruppe mit einem Halter aus Edelstahl und dient zur Filtration viskoser bzw. proteinhaltiger Lösungen bzw. zur Herstellung von hochreinem Filtrat.
  • Filtrationsraten sind bis zu viermal schneller als bei 47 mm-Filtern
  • Der Trichter ist von 300 bis 1000 ml in Schritten von 50 ml graduiert
  • Vorfiltergröße: 70 mm Durchmesser, ungefähre Filterfläche: 38.5 cm2
  • Der Anschluss an den als Zubehör erhältlichen 1 l-Filterkolben erfolgt mit einem #8-Silikonstopfen
  • Die maximale Trichterkapazität beträgt 1100 ml
  • Das Gerät wird mit einem Stützsieb aus Edelstahl 304, einem Glassockel, einem 300 ml-Trichter mit Graduierung, einer Klammer aus eloxiertem Aluminium und einem #8-Silikonstopfen geliefert.
  • 80 x 80-Netz aus Edelstahl 304, Öffnungsgröße 0.0055 in., offener Bereich 19.4 % , Kabelstärke 0.007 in.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Einwegprodukt Reusable
Material Edelstahl (316)
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 1 l
Breite (angloamerikanisch) 13.75 Zoll
Breite (metrisch) 35 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,31 in.
Höhe (metrisch) 16 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Filtration Assembly and vacuum pump