Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware Schlauchmontage-Kit, Standardversion
Artikelnummer. 12953521 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 0,18 Zoll Außendurchmesser Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12953521 Für 0,18 Zoll Außendurchmesser Schläuche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12953521 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4208221019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.09 CHF
    6.30 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.79 CHF
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Rohrmuttern und Dichtkegel eignen sich zum Anschließen von Schläuchen an die Endanschlüsse von CHROMAFLEX™, FLEX-COLUMN™, DISPOSAFLEX™ und ULTRA-WARE™ Filtrationseinheiten.
  • EFTE-Ferrulen ohne Flansch für Schläuche mit 3/16 in. Außendurchmesser
  • Zur Verwendung mit Steckmuttern der 420821 Serien
  • 1/Karton
  • Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
Spezifikation
Typ Ferrule
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 0,18 Zoll Außendurchmesser Schläuche
Material ETFE
Menge Jeweils