Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware Schlauchmontage-Kit, Standardversion
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
- PEEK-Mutter für 3/16-Zoll-Außenschlauch
- 5/16 Zoll-24-Gewinde
- Zur Verwendung mit Ferrulen ohne Flansch der 420822 Serie
- 1/Karton
- Ersatzteile im ULTRA-WARE™ Standardanschluss-Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Überwurfmutter |
| Gewindegröße | 0.312 - 24 UNF |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für 0,18 Zoll Außendurchmesser Schläuche |
| Material | PEEK |
| Menge | Jeweils |