Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Birnenförmige Scheidetrichter nach Squibb mit standardmaßigem konischem Stopfen und autoklavierbarem Absperrhahn mit PTFE-Stecker
Mit Standard-Glasstopfen mit Kegelschliff und vollständig autoklavierbarem Hahnstopfen aus PTFE
1239.30 CHF - 2555.10 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM, E1096, Typ IV |
Länge (metrisch) Stiel | 60 mm |
Stopfenmaterial | Glas |
Produkttyp | Squibb Scheidetrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Sperrhahn | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11737979
|
DWK Life Sciences
KC29048T125 |
125 ml | 2; PTFE | 4 Karton |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11767979
|
DWK Life Sciences
KC29048T1000 |
1000 ml | 4; PTFE | 1 Karton |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Kunststoffbeschichtete Glasartikel von Kimble Chase KimCote™ bieten zusätzliche Sicherheit, falls es zu einem Bruch kommen sollte
- Niedrigere Stiele haben einen ausreichend großen Durchmesser, so dass eine Flüssigkeitssäule bei geschlossenem Absperrhahn in sich zusammenfällt, wodurch eine komplettere Trennung erreicht wird und der Trichter nicht mehr entleert werden muss
- Entwickelt nach ASTM™ Spezifikationen 1096, Typ-4-Anforderungen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
60 mm | |
Squibb Scheidetrichter |
ASTM, E1096, Typ IV | |
Glas |