Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ birnenförmiger Squibb-Scheidetrichter mit Normschliffstopfen und PTFE-Hahn
Beschreibung
Kunststoffbeschichtete Glasartikel von Kimble Chase KimCote™ bieten zusätzliche Sicherheit, falls es zu einem Bruch kommen sollte
- Niedrigere Stiele haben einen ausreichend großen Durchmesser, so dass eine Flüssigkeitssäule bei geschlossenem Absperrhahn in sich zusammenfällt, wodurch eine komplettere Trennung erreicht wird und der Trichter nicht mehr entleert werden muss
- Entwickelt nach ASTM™ Spezifikationen 1096, Typ-4-Anforderungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM, E1096, Typ IV |
| Länge (metrisch) Stiel | 60 mm |
| Menge | 1 Karton |
| Sperrhahn | 4; PTFE |
| Stopfenmaterial | Glas |
| Produkttyp | Squibb Scheidetrichter |