missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Schlenk-Vakuumleitung mit Hochvakuumventil

Geeignet für den Einsatz mit K216050 oder K-216060 Verteilern

Marke:  DWK Life Sciences 2187100015

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11815115

  • 423.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
21-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke

Spezifikation

Spezifikation

USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
0.74 Zoll
6.49 Zoll
Vakuumschlauch
6.5 cm
10 cm
Hi-Vac™ Ventil, Ventilstecker
Borosilikatglas
1.9 cm
16.5 cm
216050 oder 216060 Verteiler
2.55 Zoll
3.93 Zoll
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation