Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Schlenk-Vakuumleitung mit Hochvakuumventil
Artikelnummer. 11848532
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
4.72 Zoll
5.9 Zoll
6.49 Zoll
Breite (angloamerikanisch):
2.55 Zoll
2,75 in.
2.95 Zoll
3.14 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
3.93 Zoll
4,72 in.
5,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11848532
Marke: DWK Life Sciences 2187100100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für den Einsatz mit K216050 oder K-216060 Verteilern
  • Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.49 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 3.8 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5.9 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 15 cm
Zur Verwendung mit 216050 oder 216060 Verteiler
Breite (metrisch) 8 cm
Breite (angloamerikanisch) 3.14 Zoll
Höhe (metrisch) 15 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Enthält Hi-Vac™ Ventil, Ventilstecker
Produkttyp Vakuumschlauch