Learn More
DWK Life Sciences TUBING PTFE 1/16 in.OD 10/FT
Artikelnummer. 15370158
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/32 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
15370158 1/32 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15370158 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4208230116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.49 CHF
    27.20 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.29 CHF
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemisch inert; geeignet für Niederdruckanwendungen
  • 1/16 AD x 1/32 Zoll ID x 10 ft L
  • Toleranzen des Außendurchmessers des Schlauchs mit AD 1/16 Zoll AD wird bei ± 0.001 Zoll gehalten, wodurch eine gute Verbindung mit flanschlosen Muttern und Hülsen gewährleistet wird
  • Schläuche für den einfachen Anschluss an Flex-Columns™
  •  
Spezifikation
Typ Tubing
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/16 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/32 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Niederdruckanwendungen
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 10 ft.
Material PTFE