Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Stopfen aus Polyethylen
Kostengünstige Polyethylenstopfen sind eine Alternative zu Standardstopfen aus Glas und PTFE.
Marke:  DWK Life Sciences 774240-0014
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15327858
  • 38.95 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kostengünstige Polyethylenstopfen sind eine Alternative zu Standardstopfen aus Glas und PTFE.
  • Auslaufsichere, luftdichte Dichtungen
  • Anwenderfreundlich dank großem Flansch oben
Spezifikation
Spezifikation
Stopfen
Polyethylen
14/10, 14/20, 14/35