Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kappen für Kontes™ NMR-Röhrchen
Artikelnummer. 13243539
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 mm NMR-Probenröhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
13243539 10 mm NMR-Probenröhrchen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13243539 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 8970951011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.40 CHF
    21.96 CHF / 100 Stück
    Sparen 2.44 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Kontes™ 5 oder 10 mm-NMR-Probenröhrchen
  • Praktische Packung mit 100 farbigen, eng sitzenden Kappen aus Polyethylen
  • Bleiben auch bei einem Anstieg des inneren Dampfdrucks an Ort und Stelle
Bestellinformation
Variantenpackung für 5 mm (0.19 Zoll)-Röhrchen enthalten je 20 Kappen in Rot, Schwarz, Weiß, Grün und Gelb. Variantenpackung für 10 mm (0.39 Zoll)-Röhrchen enthalten je 25 Kappen in Rot, Schwarz, Grün , und Gelb.
Spezifikation
Verschlussgröße 10 mm
Enthält Jeweils 25 Kappen in rot, schwarz, grün und gelb
Produkttyp Druckkappe-Multipack
Autoklavierbar Not Autoclavable
Material Polyethylen
Farbe Verschieden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Passgenauer und fester Sitz auch bei steigenden internen Verdampfungsdrücken
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 10 mm NMR-Probenröhrchen
Einwegprodukt Reusable