Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ Druckkappen NMR-Polyethylen-Probenröhrchen für 5 und 10 mm-Röhrchen
Beschreibung
- Tight-fitting polyethylene construction stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
- Available for 3mm, 5mm and 10mm NMR sample tubes
- Available in a variety of colors for easy sample identification and organization
- Assortment packs include a variety of colors in each pack
- Kimble™ Kontes™ brand quality from DWK Life Sciences
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 5 mm |
| Produkttyp | Druckkappe |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Passgenauer und fester Sitz auch bei steigenden internen Verdampfungsdrücken |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 mm NMR-Probenröhrchen |
| Einwegprodukt | Reusable |