Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen
Artikelnummer. 12983351
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1.200 mm
Säulenkapazität:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
638 ml
Menge:
5/Karton
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Packungsgröße
12983351 200 mm 98 ml Jeweils 1 Stück
11772364 100 mm 49 ml 5/Karton 5 Stück
11782364 200 mm 98 ml 5/Karton 5 Stück
12943351 100 mm 49 ml Jeweils 1 Stück
17278630 1.200 mm 638 ml Jeweils 1 Stück
12973351 150 mm 74 ml 5/Karton 5 Stück
12913361 300 mm 147 ml 5/Karton 5 Stück
12933351 50 mm 25 ml 5/Karton 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12983351 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204012520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.65 CHF
    52.61 CHF / 1 Stück
    Sparen 11.04 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi
Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.
  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Präzisionsgeschliffene Säulenenden bilden mit den Endkappen eine dichte Verbindung, sodass keine Leckagen auftreten. “kriechen” unter Druck
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Bettstütze verfügt über eine μ20 µm Polyethylenscheibe, die den größten Teil des Mediums für die Niederdruck-Wasserchromatographie zurückhält.
  • Die Säulen sind mit Durchflussadaptern zur Anpassung ausgestattet. Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellen)
Spezifikation
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Menge Jeweils
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Typ Economy-Chromatographiesäule
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 98 ml
Länge (metrisch) 200 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 4.91 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol